missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
B7-H3/CD276 Monoclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antígeno | B7-H3/CD276 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 6A1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Formulación | Ascites with 0.03% Sodium Azide |
| Alias de gen | B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule |
| Símbolos de los genes | CD276 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?