missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-H2/ICOSLG Antibody (136726) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18686733 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18686733 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18686733

Marca: Novus Biologicals FAB165B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H2/ICOSLG Monoclonal antibody specifically detects B7-H2/ICOSLG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H2/ICOSLG
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 136726
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H2, Asp19-Ser258, Accession # O75144
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.