Learn More
Descrizione
B7-2/CD86 Monoclonal specifically detects B7-2/CD86 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
Specifica
Specifica
| Antígeno | B7-2/CD86 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BU63 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Alias de gen | Activation B7-2 antigen, B70, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86 |
| Símbolos de los genes | CD86 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | ARH-77 (B-lymphoblastoid cell line) |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?