missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B7-2/CD86 Antibody (AP-MAB0803), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18080718 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18080718 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18080718 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212182PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

B7-2/CD86 Monoclonal specifically detects B7-2/CD86 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-2/CD86
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AP-MAB0803
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Activation B7-2 antigen, B70, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Símbolos de los genes CD86
Especie del huésped Rat
Inmunógeno LPS-stimulated Mouse B-Cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, Diabetes Research, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942.0
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.