missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B4GALT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | B4GALT2 |
|---|---|
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16819854
|
Proteintech
20330-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16809854
|
Proteintech
20330-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
B4GALT2 is one of type II membrane-bound glycoproteins that appear to have exclusive specificity for the donor substrate UDP-galactose; all transfer galactose in a beta1,4 linkage to similar acceptor sugars: GlcNAc, Glc, and Xyl. Each beta4GalT has a distinct function in the biosynthesis of different glycoconjugates and saccharide structures. As type II membrane proteins, they have an N-terminal hydrophobic signal sequence that directs the protein to the Golgi apparatus and which then remains uncleaved to function as a transmembrane anchor. By sequence similarity, the beta4GalTs form four groups: beta4GalT1 and beta4GalT2, beta4GalT3 and beta4GalT4, beta4GalT5 and beta4GalT6, and beta4GalT7. The enzyme synthesizes N-acetyllactosamine in glycolipids and glycoproteins. Its substrate specificity is affected by alpha-lactalbumin but it is not expressed in lactating mammary tissue.Especificaciones
| B4GALT2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O60909, Q9Z2Y2 | |
| 313536, 53418, 8704 | |
| B4GALT2 Fusion Protein Ag14046 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| B4GALT2 |
| 0.28 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B4Gal T2, B4Gal T3, B4GALT2, Beta 1,4 GalTase 2, beta4Gal T2 | |
| B4galt2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto