missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
B4GALT2 is one of type II membrane-bound glycoproteins that appear to have exclusive specificity for the donor substrate UDP-galactose; all transfer galactose in a beta1,4 linkage to similar acceptor sugars: GlcNAc, Glc, and Xyl. Each beta4GalT has a distinct function in the biosynthesis of different glycoconjugates and saccharide structures. As type II membrane proteins, they have an N-terminal hydrophobic signal sequence that directs the protein to the Golgi apparatus and which then remains uncleaved to function as a transmembrane anchor. By sequence similarity, the beta4GalTs form four groups: beta4GalT1 and beta4GalT2, beta4GalT3 and beta4GalT4, beta4GalT5 and beta4GalT6, and beta4GalT7. The enzyme synthesizes N-acetyllactosamine in glycolipids and glycoproteins. Its substrate specificity is affected by alpha-lactalbumin but it is not expressed in lactating mammary tissue.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | B4GALT2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.28 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | B4GALT2 |
| N.º de referencia del gen | O60909, Q9Z2Y2 |
| Alias de gen | B4Gal T2, B4Gal T3, B4GALT2, Beta 1,4 GalTase 2, beta4Gal T2 |
| Símbolos de los genes | B4galt2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?