Learn More
Motic™ Microscopio biológico serie B3
Código de producto. 15405142
Change view
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°
Trinocular Seidentopf
Modelo:
B3-220 Asc
B3-220 PL
B3-223 Asc
B3-223 PL
Fase B3-223
Tipos de objetivos:
Plan Acromático DIN
Plan, plan de contraste de fase
Supercontraste acromático ASC, DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Modelo Tipos de objetivos unitSize
15405142 Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° B3-220 PL Plan Acromático DIN cada uno
15415142 Trinocular Seidentopf B3-223 PL Plan Acromático DIN cada uno
15425142 Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° B3-220 Asc Supercontraste acromático ASC, DIN cada uno
15435142 Trinocular Seidentopf Fase B3-223 Plan, plan de contraste de fase cada uno
15485132 Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° B3-220 Asc Supercontraste acromático ASC, DIN cada uno
15495132 Trinocular Seidentopf B3-223 Asc Supercontraste acromático ASC, DIN cada uno
6 options
Código de producto. 15405142
Marca: Motic™ PB37531E01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microscopio bien diseñado y popular con iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple. El microscopio biológico Motic™ serie B3 es una plataforma estable para microscopía profesional y puede equiparse con una variedad de opciones de objetivo para adaptarse a sus necesidades de investigación.
  • Iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple de serie.
  • Platina mecánica coaxial de posición baja integrada con soporte para muestras.
  • Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión.
  • Disponible con supercontraste acromático, plano completo u óptica de fases.
Especificaciones
Tipo de condensador Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro
Eyepiece WF 10X/20 mm, ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías
Estilo de cabeza Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360°
Tipo de iluminación Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W
Potencia de aumento 4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite)
Modelo B3-220 PL
Tipos de objetivos Plan Acromático DIN
Tipo de producto Microscopio biológico
Incluye Filtros azules, amarillos y verdes, tapa antipolvo y aceite de inmersión
Pieza nasal Revólver invertido cuádruple con topes de clic.
Diseño óptico Sistema óptico finito, 160 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 245 x 190 x 380 mm
Peso (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos 220/240 V (CE)