Learn More
Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (B-K37), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18526926 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18526926 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18526926
Marca: Novus Biologicals NBP314596AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal antibody specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Azurocidin/CAP37/HBP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-K37
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Azurocidin/Cap37/HBP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ