missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (308), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18647570 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647570

Marca: Novus Biologicals NBP289593PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal antibody specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Azurocidin/CAP37/HBP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 308
Conjugado PE
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Azurocidin/CAP37/HBP (Accession#: NP_001691.1; Met1-Pro250).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.