Learn More
Azuleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
10447860 1 g 1 g
10755551 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 10447860
Marca: Thermo Scientific Acros 105180010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 275-51-4
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00003810
Clave InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nombre IUPAC azuleno
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azulene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 99.0°C to 101.0°C
Color Azul
Punto de ebullición 242.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 05, II, 432
Índice Merck 15, 919
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino