Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Forma un sello hermético de líquido y gas.
Marca: Azlon SWN806
15.68 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
- Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
- Autolubricante y no contaminante
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento de –100 °C a +260 °C
- Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
- Muy resistente a los ataques químicos
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Manguitos cónicos | |
De –100 a 250 °C | |
19/26 |