Learn More
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Incluye:
Tapa a presión
Tapas de LDPE ajustadas
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 50
Description
- Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales |
| Incluye | Tapa a presión |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 250Pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
| Peso (métrico) | 3,4 kg |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction