Learn More
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™
Código de producto. 11379633
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11379633 250 ml 5 ml cada uno
11353434 1000 ml 20 ml cada uno
11309633 100 ml 2 ml paquete de 5
11309643 500 ml 10 ml cada uno
4 options
Código de producto. 11379633
Marca: Azlon CPS0250P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. El diseño de las probetas de perfil bajo de polipropileno Azlon™ proporciona una mayor estabilidad en la mesa de trabajo y facilidad de manipulación. Ideal para su uso en zonas de laboratorios con espacio restringido.
Características del diseño:
  • El diseño achaparrado garantiza la estabilidad
  • La exclusiva base autodrenante elimina la acumulación de agua durante el lavado en una lavadora automática de laboratorio, lo que elimina el derrame y la contaminación
  • Las graduaciones moldeadas con sobreimpresión azul proporcionan durabilidad y visibilidad para la medición
  • La base antisucción minimiza los derrames al levantar la probeta de la superficie húmeda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 packs
Clase Clase B
Báscula azul
Diámetro (métrico) 54 mm
Graduaciones 5 ml
Color de escala Azul
Base Type Circular
Altura (métrico) 192 mm
Tipo Probeta de medición no graduada