Learn More
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™
Código de producto. 11309643
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11309643
Marca: Azlon CPS0500P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. El diseño de las probetas de perfil bajo de polipropileno Azlon™ proporciona una mayor estabilidad en la mesa de trabajo y facilidad de manipulación. Ideal para su uso en zonas de laboratorios con espacio restringido.
Características del diseño:
  • El diseño achaparrado garantiza la estabilidad
  • La exclusiva base autodrenante elimina la acumulación de agua durante el lavado en una lavadora automática de laboratorio, lo que elimina el derrame y la contaminación
  • Las graduaciones moldeadas con sobreimpresión azul proporcionan durabilidad y visibilidad para la medición
  • La base antisucción minimiza los derrames al levantar la probeta de la superficie húmeda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 packs
Clase Clase B
Báscula azul
Diámetro (métrico) 66 mm
Graduaciones 10 ml
Color de escala Azul
Base Type Circular
Altura (métrico) 218 mm
Tipo Probeta de medición no graduada
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis