Learn More
Probeta de forma achaparrada de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Características del diseño:
- El diseño achaparrado garantiza la estabilidad
- La exclusiva base autodrenante elimina la acumulación de agua durante el lavado en una lavadora automática de laboratorio, lo que elimina el derrame y la contaminación
- Las graduaciones moldeadas con sobreimpresión azul proporcionan durabilidad y visibilidad para la medición
- La base antisucción minimiza los derrames al levantar la probeta de la superficie húmeda
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 5 packs |
| Clase | Clase B |
| Báscula | azul |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Graduaciones | 2 ml |
| Color de escala | Azul |
| Base Type | Circular |
| Tipo | Probeta de medición no graduada |