Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 11323584
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11323584 10 ml 0.2mL paquete de 10
10665705 100 ml 1 ml paquete de 5
10524355 1000 ml 10 ml cada uno
12070003 250 ml 2 ml cada uno
11333584 25 ml 0,5 ml paquete de 5
11363584 2000 ml 20 ml cada uno
10218024 500 ml 5 ml cada uno
10566455 - 1 ml paquete de 5
8 options
Código de producto. 11323584
Marca: Azlon CT0010P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura. Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
  • La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
  • La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PMP
Tolerancia ± 0,2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 14 mm
Cantidad 10 packs
Graduaciones 0.2mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 145 mm
Tipo Probeta sin graduar