Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas
Descripción
Fabricadas con PMP por su elevado punto de fusión y su buena estabilidad de temperatura.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones moldeadas son esterilizables en autoclave y proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Las graduaciones en relieve moldeadas en la probeta transparente facilitan la medición a simple vista
- La gran boquilla de vertido facilita la dispensación de líquidos
- La base hexagonal antisucción y antideslizante garantiza la estabilidad
- Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
- Conforme a ISO 6706
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| Clase | Clase B |
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Cantidad | 5 packs |
| Graduaciones | 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |