Learn More
Frascos cuadrados graduados translúcidos de HDPE Azlon™ con tapones de conector macho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Frascos cuadrados de gran resistencia con sellado hermético y tapón de rosca
- Los tapones de agarre fácil tienen una conmutación para la conexión al cuello de un cable a prueba de manipulaciones
- Graduaciones moldeadas para medición del volumen aproximado
- Diseño que ahorra espacio
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Capacidad (imperial) | 67,63 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 58 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso líquido o sólido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 130 mm |
N.° por paquete | 5/paq. |
Anchura (métrico) | 98 mm |
Color del tapón | Translúcido |