missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD1390, MedChemExpress

Código de producto. 16424308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424308 10 mg 10 miligramos
16481129 1 mg 1 miligramo
16403036 25 mg 25 miligramos
16400637 50 mg 50 miligramos
16417027 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424308

Marca: Medchem Express HY109566

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.

AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.

Spécification

Nombre del producto químico o material AZD1390
CAS 2089288-03-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32FN5O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1C(C)C)N(C)C2=C1C3=CC(C4=CC=C(OCCCN5CCCCC5)N=C4)=C(F)C=C3N=C2
Peso molecular (g/mol) 477.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.