Learn More
AZD-7762, MedChemExpress
Código de producto. 16490657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490657 50 mg 50 miligramos
16434338 10 mg 10 miligramos
16407057 5 mg 5 miligramos
16405256 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16490657
Marca: Medchem Express HY10992
MedChemExpress AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-7762
CAS 860352-01-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN4O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (275.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CNCCC1)C2=C(C=C(S2)C3=CC=CC(F)=C3)NC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 362.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease