missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD-7762, MedChemExpress

Código de producto. p-200096152
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490657 50 mg 50 miligramos
16434338 10 mg 10 miligramos
16407057 5 mg 5 miligramos
16405256 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490657

Marca: Medchem Express HY10992

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.

AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AZD-7762
CAS 860352-01-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19FN4O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (275.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CNCCC1)C2=C(C=C(S2)C3=CC=CC(F)=C3)NC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 362.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.42
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.