Learn More
Éster de azadibenzociclooctina-PEG4-NHS, Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 1100.00€
Número MDL MFCD22380747
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15496209
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64126.MA
10 mg
138.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15406219
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64126.MB
25 mg
310.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15416219
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64126.MC
100 mg
1100.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Azadibenzocyclooctyne-PEG4-NHS ester is applied for protein-peptide conjugation, peptide-small molecule conjugation, 18F radiolabeling, protein-oligonucleotide conjugation and surface modification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de azadibenzociclooctina-PEG4-NHS se aplica para la conjugación proteína-péptido, la conjugación péptido-molécula pequeña, el readiomarcado F18, la conjugación proteína-oligonucleótido y la modificación de la superficie.
Solubilidad
Soluble en DCM, DMF, DMSO y THF.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
Especificaciones
MFCD22380747
Especificaciones
Azadibenzocyclooctyne-PEG4-NHS ester
MFCD22380747
Soluble in DCM,DMF,DMSO and THF.
petróleo, aceite
Naranja a marrón
Moisture sensitive
649.69
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C