Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1.5 ml Maxyclear
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 1.5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Marca: Axygen™ MCT-150-SP
Descripción
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación.Los microtubos con tapón a presión de 1,5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa.Disponibles en una amplia variedad de colores.Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
- Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificados como seguros para ADNasa, ARNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Especificaciones
Tapón a presión | |
De 0,1 a 1,5 ml | |
Polipropileno | |
1,5 ml | |
Homopolímero | |
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
20000 xG | |
Esterilizable en autoclave | |
Spectrum | |
500/Paq. | |
No estéril |