Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 200 μl: 200 μl, calibre ancho
Código de producto. 12581358 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 20000
paquete de 4800
Código de producto. 12581358
Marca: Axygen™ T205WBC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
  • El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
  • Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1.52 mm (0.062 pulg) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
  • Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
  • El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Estilo de punta Biselada, Universal
Envase 1.000 Puntas/paq., 20 paq.
Para utilizar con (equipo) Universal Fit