missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axl, p Tyr779 Antibody (713610), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30033601 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30033601

Marca: Novus Biologicals FAB6965A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Axl Monoclonal antibody specifically detects Axl in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Axl
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 713610
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFOoncogene AXL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Axl Y779 site
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.