missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AX-024, MedChemExpress

Código de producto. p-200097998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482956 25 mg 25 miligramos
16470477 50 mg 50 miligramos
16406827 5 mg 5 miligramos
16405096 100 mg 100 miligramos
16404128 10 mg 10 miligramos
16400126 2 mg 2 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482956

Marca: Medchem Express HY107390

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AX-024 is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

AX-024 is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AX-024
CAS 1370544-73-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FNO2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35 mg/mL (103.12 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC=C(OC2)C(C(C3=CC=C(F)C=C3)=C2CN4CCCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 339.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.