missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AX-024 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16480477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480477

Marca: Medchem Express HY107390A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AX-024 hydrochloride is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 hydrochloride modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 hydrochloride has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

AX-024 hydrochloride is an orally available, first-in-class inhibitor of the TCR-Nck interaction that selectively inhibits TCR-triggered T cell activation with an IC50 ∼1 nM. AX-024 hydrochloride modulates cell signaling by targeting SH3 domains. AX-024 hydrochloride has low-acute toxicity and high potency and selectivity, and strongly inhibit the production of IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-10 and IL-17A.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AX-024 hydrochloride
CAS 1704801-24-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClFNO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33 mg/mL (87.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(OC2)C(C(C3=CC=C(F)C=C3)=C2CN4CCCC4)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 375.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.86
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado