missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza NS2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18188307 0.1 mg 0.10 miligramo
18624066 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188307

Marca: Novus Biologicals NBP241068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Avian Influenza NS2 Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza NS2 in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza NS2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near the middle of the Avian Influenza Nonstructural Protein 2 protein. Efforts were made to use relatively conserved regions of the viral sequence as the antigen. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Avian Influenza Nonstructural Protein 2. Amino Acid Squence: RNGKWREQLSQKFE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.