Learn More
Avian Influenza NS2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00€ - 507.00€
Especificaciones
| Antígeno | Avian Influenza NS2 |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18624066
|
Novus Biologicals
NBP2-41068-0.025mg |
0.025 mg |
168.00€
0.03 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18188307
|
Novus Biologicals
NBP2-41068 |
0.1 mg |
507.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Avian Influenza NS2 Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza NS2 in Virus samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| Avian Influenza NS2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near the middle of the Avian Influenza Nonstructural Protein 2 protein. Efforts were made to use relatively conserved regions of the viral sequence as the antigen. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Avian Influenza Nonstructural Protein 2. Amino Acid Squence: RNGKWREQLSQKFE | |
| Primary |