missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza NS2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18624066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18624066 0.025 mg 0.03 miligramo
18188307 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18624066

Marca: Novus Biologicals NBP2410680.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Avian Influenza NS2 Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza NS2 in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza NS2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near the middle of the Avian Influenza Nonstructural Protein 2 protein. Efforts were made to use relatively conserved regions of the viral sequence as the antigen. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Avian Influenza Nonstructural Protein 2. Amino Acid Squence: RNGKWREQLSQKFE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.