missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586127 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586127 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241278IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 11 amino acids near the amino terminus of the H7N9 [Influenza A virus (A/Shanghai/02/2013(H7N9))] Neuraminidase protein. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase. Amino Acid Squence: QMEERTSRNFN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.