missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18536059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18536059 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18536059

Marca: Novus Biologicals NBP241279FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 11 amino acids near the amino terminus of the H7N9 [Influenza A virus (A/blue-winged teal/Ohio/566/2006(H7N9))] Neuraminidase protein. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase. Amino Acid Squence: TQISNTNIQMEEKANRE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.