missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5063612 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18088543 0.025 mg 25 microgramos
18069535 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18088543

Marca: Novus Biologicals NB10056608SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10
Formulación PBS containing 0.2% gelatin with 0.05% Sodium Azide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Amino acids 128-143 of avian flu HA protein were used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This will not cross with the H5N1 strain.
Especies diana Virus, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.