missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Avian Influenza A H6N1 Hemagglutinin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 |
| Formulación | PBS containing 0.2% gelatin with 0.05% Sodium Azide |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Amino acids 128-143 of avian flu HA protein were used as the immunogen. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?