missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18548657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18548657 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18548657

Marca: Novus Biologicals NBP241064MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 12 amino acids near the amino terminus of the Hemagglutinin protein. Efforts were made to use relatively conserved regions of the viral sequence as the antigen. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of Avian Influenza Hemagglutinin 2. Amino Acid Squence: CD EKIQIIPKSSWS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.