missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Avapritinib, MedChemExpress

Código de producto. 16479936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479936

Marca: Medchem Express HY101561

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Avapritinib (BLU-285) is a highly potent, selective, and orally active KIT and PDGFRA activation loop mutant kinases inhibitor with IC50s of 0.27 and 0.24 nM for KIT D816V and PDGFRA D842V, respectively. Avapritinib (BLU-285) binds the active conformation of the kinase and shows antitumor activity. Avapritinib (BLU-285) attenuates the transport function of both ABCB1 and ABCG2.

Avapritinib (BLU-285) is a highly potent, selective, and orally active KIT and PDGFRA activation loop mutant kinases inhibitor with IC50s of 0.27 and 0.24 nM for KIT D816V and PDGFRA D842V, respectively. Avapritinib (BLU-285) binds the active conformation of the kinase and shows antitumor activity. Avapritinib (BLU-285) attenuates the transport function of both ABCB1 and ABCG2.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Avapritinib
CAS 1703793-34-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27FN10
Cantidad 50 mg
Sinónimo BLU-285
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (167.14 mM)
SMILES CN1N=CC(C2=CN3C(C(N4CCN(C5=NC=C([C@@](C)(N)C6=CC=C(F)C=C6)C=N5)CC4)=NC=N3)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 498.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.56
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis