Learn More
Cytiva Columnas AutoSeq G-50
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 columnas
250 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
Descripción
- Las columnas están preenvasadas con ADN grado F Sephadex G-50 y preequilibrado en agua de doble destilación con 0,05 % de biocida Kathon CG/ICP añadido como conservante
- Las columnas están listas para usar permiten la aplicación de muestras para la recogida de producto purificado en menos de 4 minutos.
- Se puede utilizar para limpiar las reacciones preparadas con el kits de secuenciación de ciclos BigDye Terminator v3.1 de Applied Biosystems
- Volumen de muestra típico de 12 a 25 μl
- Adecuado para la purificación de ADN con una longitud superior a 20 bases
- Optimizado para secuenciación fluorescente automatizada
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación rápida de terminadores de tinte fluorescente no incorporados de las reacciones de secuenciación de ciclo antes de la secuenciación automática |
| Tipo de producto | Columna |
| Cantidad | 250 columnas |