Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 002826
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063622
  • 84.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa Agilent
0,11 mm
Aguja fija con émbolo GT
Cono
Calibre 23 y 26
0,63, 0,47 mm
10 μl