Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marca: SGE™ 001810
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
No estanco a los gases | |
0,63 mm | |
42 mm | |
5F-AG-0.63C | |
42 mm | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |
23 G | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
5 μl | |
Cono | |
Fijo |