Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos robóticos PerkinElmer™/Packard™ con cabezales de dispensación MDT de 96 y 384 canales
Aumente la precisión del pipeteo con estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación.
511.00€ - 4590.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilizables en autoclave | filtradas por | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilizables en autoclave | filtradas por | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15222969
![]() |
Thermo Scientific™
925-021 |
10μL | No Autoclavable | Con filtro | Sterile and PCR Ready |
1220.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15232969
![]() |
Thermo Scientific™
925-261 |
20μL | No Autoclavable | Sin filtro | Estéril |
627.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15242969
![]() |
Thermo Scientific™
925-262 |
20μL | Autoclavable | Sin filtro | Certificado de calidad |
511.00€
paquete de 4800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15262969
![]() |
Thermo Scientific™
927-021 |
40μL | No Autoclavable | Con filtro | Sterile and PCR Ready |
1275.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15202979
![]() |
Thermo Scientific™
927-261 |
50µL | No Autoclavable | Sin filtro | Estéril |
541.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11870522
![]() |
Thermo Scientific™
927-262 |
50µL | Autoclavable | Sin filtro | Certificado de calidad |
576.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15272989
![]() |
Thermo Scientific™
929-021 |
180μL | No Autoclavable | Con filtro | Sterile and PCR Ready |
1275.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 11-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15130893
![]() |
Thermo Scientific™
929-261 |
235μL | No Autoclavable | Sin filtro | Estéril |
541.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11816922
![]() |
Thermo Scientific™
929-262 |
235μL | Autoclavable | Sin filtro | Certificado de calidad |
581.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11869173
![]() |
Thermo Scientific™
931-021 |
20μL | No Autoclavable | Con filtro | Sterile and PCR Ready | N/A | ||||||
13508310
![]() |
Thermo Scientific™
931-261 |
30μL | No Autoclavable | Sin filtro | Estéril | N/A | ||||||
11806922
![]() |
Thermo Scientific™
931-262 |
30μL | Autoclavable | Sin filtro | Certificado de calidad | N/A | ||||||
Descripción
Puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación robótica de líquidos Perkin Elmer™/Packard™ con brazos de dispensación Varispan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles, con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™ y un bajo nivel de retención
- Mayor precisión para los ensayos de dispensación múltiple más complejos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Transparente | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina | |
Automatización | |
4800 puntas |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |