Learn More
Aurora C Antibody (OTI2B7), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 30028256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30028256 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30028256
Marca: Novus Biologicals NBP271303PE
Mouse Monoclonal Antibody
Aurora C Monoclonal antibody specifically detects Aurora C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aurora C
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B7
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen AIE2AIK3, ARK3Serine/threonine-protein kinase aurora-C, AurC, aurora kinase CAurora/IPL1/Eg2 protein 2, Aurora/IPL1-related kinase 3, aurora-C, Aurora-related kinase 3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine kinase 13 (aurora/IPL1-like), serine/threonine-protein kinase 13, STK13ARK-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human AURKC expression vector
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1