missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aurora B Antibody (3F11), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18767900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18767900 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18767900 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250039V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aurora B Monoclonal antibody specifically detects Aurora B in Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Proximity Ligation Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aurora B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Proximity Ligation Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 3F11
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AIK2EC 2.7.11.1, AIM1Aik2, AIM-1STK-1, ARK2ARK-2, AurB, aurkb-sv2, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, aurora kinase BSerine/threonine-protein kinase aurora-B, aurora kinase B-Sv1, aurora kinase B-Sv2, Aurora/IPL1-related kinase 2, aurora-1, aurora-B, Aurora-related kinase 2, EC 2.7.11, IPL1, serine/threonine kinase 12, serine/threonine-protein kinase 12, STK12aurkb-sv1, STK5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human aurora B protein expressed in and purified from E. coli.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9212
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.