missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aurora A Antibody (1F8), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18157063 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18157063 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18157063

Marca: Novus Biologicals NBP222118G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aurora A Monoclonal specifically detects Aurora A in Human, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aurora A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AIKAurA, ARK-1, ARK1EC 2.7.11.1, AURA, aurora kinase AhARK1, aurora/IPL1-like kinase, Aurora/IPL1-related kinase 1, Aurora-related kinase 1, Breast tumor-amplified kinase, breast-tumor-amplified kinase, BTAKAURORA2, EC 2.7.11, IPL1-related kinase, serine/threonine kinase 6, serine/threonine protein kinase 15, Serine/threonine-protein kinase 15, serine/threonine-protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase aurora-A, STK15serine/threonine kinase 15, STK6MGC34538, STK7
Símbolos de los genes AURKA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human Aurora A expressed in E. coli. [Uniprot: O14965]
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, MAP Kinase Signaling, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6790
Especies diana Human, Rat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.