missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aurora A Antibody (1A14), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18723481 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723481 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723481 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250041JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aurora A Monoclonal antibody specifically detects Aurora A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aurora A
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A14
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIKAurA, ARK-1, ARK1EC 2.7.11.1, AURA, aurora kinase AhARK1, aurora/IPL1-like kinase, Aurora/IPL1-related kinase 1, Aurora-related kinase 1, Breast tumor-amplified kinase, breast-tumor-amplified kinase, BTAKAURORA2, EC 2.7.11, IPL1-related kinase, serine/threonine kinase 6, serine/threonine protein kinase 15, Serine/threonine-protein kinase 15, serine/threonine-protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase aurora-A, STK15serine/threonine kinase 15, STK6MGC34538, STK7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length human Aurora A. [UniProt# O14965]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, MAP Kinase Signaling, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6790
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.