Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™, serie 9300+Gen3
Descripción
- El diseño original de 3 paneles de plegado plano se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- El medio de filtro avanzado Electret 3M permite respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas de los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las cintas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y sencilla
- El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
- El panel superior con relieve reduce el empañamiento de las gafas
- Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
- Protección respiratoria en entornos de trabajo peligrosos
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved |
| Color | Blanco |
| Design Type | Flat-fold |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polypropylene |
| Tipo de producto | Pliegue plano |
| Tamaño | Estándar |
| Mostrar más |