Learn More
3M™ Mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 06900+Gen3
Código de producto. 16280252
Change view
Click to view available options
Eficacia de filtro:
FFP2
FFP3
Con válvula de exhalación:
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Eficacia de filtro Con válvula de exhalación unitSize
16280252 FFP3 Sí paquete de 10
16270252 FFP2 Sí paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16280252 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100134423
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Presentamos la nueva mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 06900+Gen3.
  • Nueva válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort. Se abre fácilmente, lo que permite que el aire exhalado salga para una mayor comodidad y transpirabilidad (solo en algunos modelos)
  • Medio de filtrado avanzado de electretos (AEM) 3M, un medio de filtrado de alto rendimiento diseñado para facilitar la respiración a través de él
  • El original panel triple de diseño plegable se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara. Suministrado en envase individual
  • Las innovadoras pestañas en los paneles superiores e inferiores de la mascarilla facilitan la apertura de la mascarilla para simplificar el posicionamiento y los ajustes en la cara
  • Bandas para la cabeza trenzadas ofrecen una mayor durabilidad sin comprometer la comodidad del usuario. Con codificación por colores para identificar fácilmente el nivel de protección
  • Clip nasal integrado, espuma suave para la nariz y un panel superior en relieve y modelado ayudan a reducir el empañamiento de las gafas y ofrecen una mejor compatibilidad con las gafas de seguridad 3M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Tipo de producto Pliegue plano
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP3
Modelo 6933+Gen3
Cantidad 10/Pk.
Longitud (métrico) 242 mm
Anchura (métrico) 87 mm
Altura (métrico) 212 mm
Peso (métrico) 304 g