missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AUH Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18010657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18010657 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18010657

Marca: Novus Biologicals NBP297719JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AUH Polyclonal specifically detects AUH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AUH
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-methylglutaconyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU RNA binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU RNA-binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase, AU-binding protein/enoyl-CoA hydratase, AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase, EC 4.2.1.18, methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AUH fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 549
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.