missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AUF1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30232206 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30232206 100 μL 100 microlitros
30230672 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30232206

Marca: Novus Biologicals NBP335586100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AUF1 Polyclonal antibody specifically detects AUF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AUF1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen AUF1A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA binding protein1, 37kDa), heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA-binding protein1, 37kD), heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0, hnRNPD0, type A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-306 of human AUF1 (NP_002129.2).,, Sequence:, MSEEQFGGDGAAAAATAAVGGSAGEQEGAMVAATQGAAAAAGSGAGTGGGTASGGTEGGSAESEGAKIDASKNEEDEGHSNSSPRHSEAATAQREEWKMFIGGLSWDTTKKDLKDYFSKFGEVVDCTLKLDPITGRSRGFGFVLFKESESVDKVMDQKEHKLNGKVIDPKRAKAMKTKEPVKKIFVGGLSPDTPEEKIREYFGGFGEVESIELPMDNKTNKRRGFCFITFKEEEPVKKIMEKKYHNVGLSKCEIKVAMSKEQYQQQQQWGSRGGFAGRARGRGGDQQSGYGKVSRRGGHQNSYKPY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3184
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.