missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atuveciclib Racemate, MedChemExpress

Código de producto. 16405428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16405428 10 mg 10 miligramos
16448137 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405428

Marca: Medchem Express HY12871

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Atuveciclib Racemate (BAY-1143572 Racemate) is the racemate mixture of Atuveciclib. Atuveciclib is a potent and highly selective, oral P-TEFb/CDK9 inhibitor which supresses CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.

Atuveciclib Racemate (BAY-1143572 Racemate) is the racemate mixture of Atuveciclib. Atuveciclib is a potent and highly selective, oral P-TEFb/CDK9 inhibitor which supresses CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Atuveciclib Racemate
CAS 1414943-88-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18FN5O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY-1143572 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (258.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.