Learn More
Atuveciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16468137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16468137 5 mg 5 miligramos
16425428 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16468137
Marca: Medchem Express HY12871B
MedChemExpress Atuveciclib (BAY-1143572) is a potent and highly selective, oral PTEFb/CDK9 inhibitor. Atuveciclib (BAY-1143572) inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.
Atuveciclib (BAY-1143572) is a potent and highly selective, oral PTEFb/CDK9 inhibitor. Atuveciclib (BAY-1143572) inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atuveciclib
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18FN5O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY-1143572
Información de solubilidad DMSO : ≥ 128.5 mg/mL (331.67 mM)
SMILES N=[S@](CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease